Stampa…
1,4-Anhydro-D-xylitol ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
A2635-20MG A2635-100MG
TCIAA2635-20MGEA 265 EUR
TCIAA2635-20MG TCIAA2635-100MG
1,4-Anhydro-D-xylitol ≥97.0% (by HPLC)
1,4-Anhydro-D-xylitol
Formula: C₅H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 160°C
CAS Number: 53448-53-6
EINECS: 258-560-9
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) (CAD) min. 97.0 area%