Stampa…
ɑ-Asarone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2590-1G A2590-5G
TCIAA2590-1GEA 30 EUR
TCIAA2590-1G TCIAA2590-5G
ɑ-Asarone ≥98.0% (by GC)
alpha-Asarone
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 298°C
MDL Number: MFCD00064457
CAS Number: 2883-98-9
EINECS: 220-743-6
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C