trans-4-[4-(4-Pentylcyclohexyl)phenyl]benzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₄H₂₉N Punto di ebollizione: 211°C |
MDL Number:
MFCD01076317 CAS Number: 68065-81-6 EINECS: 268-333-6 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |