Stampa…
1-Amino-2-methylpropan-2-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2442-1G A2442-5G
TCIAA2442-1GEA 43 EUR
TCIAA2442-1G TCIAA2442-5G
1-Amino-2-methylpropan-2-ol ≥98.0% (by GC)
1-Amino-2-methylpropan-2-ol
Formula: C₄H₁₁NO
Punto di ebollizione: 151°C
MDL Number: MFCD01697283
CAS Number: 2854-16-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %