Stampa…
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2248-5G A2248-25G
TCIAA2248-5GEA 100 EUR
TCIAA2248-5G TCIAA2248-25G
3-Anilino-1-propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Anilino-1-propanol
Formula: C₉H₁₃NO
Punto di ebollizione: 140°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15206074
CAS Number: 31121-11-6
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %