Stampa…

5-Aza-2'-deoxycytidine

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Decitabine, 5-Aza-1-(2-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)cytosine, 4-Amino-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one

A2232-20MG A2232-100MG
TCIAA2232-20MGEA 55 EUR
TCIAA2232-20MG TCIAA2232-100MG
5-Aza-2'-deoxycytidine
5-Aza-2'-deoxycytidine
Formula: C₈H₁₂N₄O₄
Peso molecolare: 228,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00043011
CAS Number: 2353-33-5
EINECS: 219-089-4
Merck Index: 14,02853

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Almost white powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 23.8 to 25.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR