Triacetina ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 102-76-1
Molecular Formula: C9H14O6
Formula Weight: 218.21
Flash Point: 149°(300°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.155
Odour: Petroleum-like
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 257-259°
MDL No.: MFCD00008716
Formula:
C₉H₁₄O₆ Punto di ebollizione: 257…259 °C Punto di fusione: 2…4 °C Densità: 1,155 Flash Pt: 149 °C (300 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008716 CAS Number: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |