Triacetina 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
C₉H₁₄O₆ Punto di ebollizione: 258 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 3 °C Densità: 1,155 g/cm³ Flash Pt: 138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008716 CAS Number: 102-76-1 EINECS: 203-051-9 Merck Index: 13,09664 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm) |
Density | (25°C) 1.154 to 1.158 g/ml |
GC | ≥98.5 % |