Stampa…

6-Amyl-2-pyrone ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

A2147-1G A2147-5G
TCIAA2147-1GEA 64 EUR
TCIAA2147-1G TCIAA2147-5G
6-Amyl-2-pyrone ≥96.0% (by GC)
6-Amyl-2-pyrone
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 93°C
Flash Pt: 146°C
MDL Number: MFCD00047551
CAS Number: 27593-23-3
EINECS: 248-552-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR