Stampa…
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 6'-Methoxy-2'-acetonaphthone
A2030-25G A2030-500G A2030-100G
TCIAA2030-25GEA 23 EUR
TCIAA2030-25G TCIAA2030-500G TCIAA2030-100G
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-6-methoxynaphthalene
Formula: C₁₃H₁₂O₂
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di ebollizione: 195°C
MDL Number: MFCD00021643
CAS Number: 3900-45-6
EINECS: 223-453-8
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C