Stampa…
Trilaurin (glycerol trilaurate) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Glyceryl tridodecanoate
421830250 421830050
ACRO421830250EA 487 EUR
ACRO421830250 ACRO421830050
Trilaurin (glycerol trilaurate) 98%
Trilaurin (glycerol trilaurate)
Formula: C₃₉H₇₄O₆
Peso molecolare: 639,01 g/mol
Punto di ebollizione: 643 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 45…47 °C
Densità: 0,9 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026559
CAS Number: 538-24-9
EINECS: 208-687-0
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
pH 6.0 to 9.2 (5 % at 25°C)
Alkalinity ≤0.022 % (as KOH)
Iodate (IO3) ≤2 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤10 ppm