Stampa…
N-(2-Aminoethyl)aminomethylpolystyrene resin 3,1-3,5 mmol/g, cross-linked with 1% DVB (50-100 mesh)
Fornitore: TCI
Attenzione
A2006-25G A2006-5G
TCIAA2006-25GEA 342 EUR
TCIAA2006-25G TCIAA2006-5G
N-(2-Aminoethyl)aminomethylpolystyrene resin 3,1-3,5 mmol/g, cross-linked with 1% DVB (50-100 mesh)
N-(2-Aminoethyl)aminomethylpolystyrene resin
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38d9f9d938e5825b05c4a992cc902217837fe0cc&vid=29897be4833b3e06316959f2313f9f7b2295db15&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Loading 3.1 to 3.5 mmol/g