Stampa…
2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: 1-(1-Ethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethanone
A1977-25G A1977-5G
TCIAA1977-25GEA 65 EUR
TCIAA1977-25G TCIAA1977-5G
2-Acetyl-1-ethylpyrrole ≥98.0% (by GC)
2-Acetyl-1-ethylpyrrole
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137.18 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
MDL Number: MFCD00191234
CAS Number: 39741-41-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %