Stampa…
2-Acetamidopyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
A1911-1G A1911-5G
TCIAA1911-1GEA 44 EUR
TCIAA1911-1G TCIAA1911-5G
2-Acetamidopyridine ≥98.0% (by GC)
2-Acetamidopyridine
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
MDL Number: MFCD00023423
CAS Number: 5231-96-9
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C