Stampa…

4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

A1901-25G A1901-5G
TCIAA1901-25GEA 191 EUR
TCIAA1901-25G TCIAA1901-5G
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
4-Amino-5-chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formula: C₆H₈ClN₃
Peso molecolare: 157,60 g/mol
MDL Number: MFCD00191727
CAS Number: 2858-20-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR