Adamantan-1-yl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo
Formula:
C₁₃H₁₈O₂ |
MDL Number:
MFCD18072700 CAS Number: 121601-93-2 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |