Stampa…

4-Methoxybutyl acetate ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

A1676-1G A1676-5G
TCIAA1676-1GEA 32 EUR
TCIAA1676-1G TCIAA1676-5G
4-Methoxybutyl acetate ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybutyl acetate
Formula: C₇H₁₄O₃
Punto di ebollizione: 71°C
MDL Number: MFCD06797048
CAS Number: 15057-11-1
UN: 3272
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR