Stampa…
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A1641-25G A1641-5G
TCIAA1641-25GEA 118 EUR
TCIAA1641-25G TCIAA1641-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (by GC)
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula: C₁₁H₁₃NO
Punto di ebollizione: 295°C
MDL Number: MFCD01195305
CAS Number: 4169-19-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %