Tributirrina ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 60-01-5
Molecular Formula: C15H26O6
Formula Weight: 302.37
Flash Point: 174°(345°F)
Refractive Index: 1.4358
Melting Point: -75°
Boiling Point: 307-308°
Beilstein Reference: 1714746
Merck Reference: 14,9620
MDL No.: MFCD00009392
Formula:
C₁₅H₂₆O₆ Punto di ebollizione: 307…308 °C Punto di fusione: –75 °C Densità: 1,032 Flash Pt: 174 °C (345 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009392 CAS Number: 60-01-5 EINECS: 200-451-5 Merck Index: 14,9620 |