Stampa…
Tributirrina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
150881000 150882500 150880010
ACRO150881000EA 32.9 EUR
ACRO150881000 ACRO150882500 ACRO150880010
Tributirrina 97%
Tributirrina
Formula: C₁₅H₂₆O₆
Punto di ebollizione: 305…310 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 1,0335 g/cm³
Flash Pt: 173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009392
CAS Number: 60-01-5
EINECS: 200-451-5
Merck Index: 12,09750
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤70 APHA
Identification Passes test
Specific gravity (20°C) 1.032 to 1.035