Stampa…
4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
A1551-25G A1551-5G
TCIAA1551-25GEA 87 EUR
TCIAA1551-25G TCIAA1551-5G
4-Vinylphenyl acetate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
4-Vinylphenyl acetate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Flash Pt: 87°C
MDL Number: MFCD00075734
CAS Number: 2628-16-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %