Stampa…
1,3-Adamantanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1531-25G A1531-5G
TCIAA1531-25GEA 150 EUR
TCIAA1531-25G TCIAA1531-5G
1,3-Adamantanediol ≥98.0% (by GC)
1,3-Adamantanediol
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Punto di fusione: 258°C
MDL Number: MFCD00154013
CAS Number: 5001-18-3
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %