Stampa…
1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Acetoxy-1-cyanoethylene, Acetic Acid 1-Cyanovinyl Ester, 2-Acetoxyacrylonitrile
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
A1477-25G A1477-5G
TCIAA1477-25GEA 947 EUR
TCIAA1477-25G TCIAA1477-5G
1-Cyanovinyl acetate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
1-Cyanovinyl acetate
Formula: C₅H₅NO₂
Peso molecolare: 111,10 g/mol
Punto di ebollizione: 173°C
Flash Pt: 69°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001868
CAS Number: 3061-65-2
EINECS: 221-303-6
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %