Stampa…
1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A1418-5G A1418-25G
TCIAA1418-5GEA 53 EUR
TCIAA1418-5G TCIAA1418-25G
1-Acetyl-2-pyrrolidone ≥98.0% (by GC)
1-Acetyl-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₉NO₂
Punto di ebollizione: 231°C
MDL Number: MFCD00014101
CAS Number: 932-17-2
EINECS: 213-248-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97338a70df77cad1fd87dbd8f14a34d124f857b8&vid=97338a70df77cad1fd87dbd8f14a34d124f857b8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %