Stampa…
2-Methoxyethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1405-25ML A1405-500ML
TCIAA1405-25MLEA 17 EUR
TCIAA1405-25ML TCIAA1405-500ML
2-Methoxyethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-Methoxyethyl acrylate
Formula: C₆H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 56°C
Flash Pt: 60°C
MDL Number: MFCD00048149
CAS Number: 3121-61-7
EINECS: 221-499-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %