Stampa…
4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Acrylic Acid 4-Hydroxybutyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1390-25G A1390-500G A1390-100G
TCIAA1390-25GEA 17 EUR
TCIAA1390-25G TCIAA1390-500G TCIAA1390-100G
4-Hydroxybutyl acrylate ≥97.0% (by GC) stabilizzato
4-Hydroxybutyl acrylate
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,17 g/mol
Punto di ebollizione: 95°C
MDL Number: MFCD00010261
CAS Number: 2478-10-6
EINECS: 219-606-3
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %