Methyl-2-acetamidoacrylate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₉NO₃ Punto di ebollizione: 104°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013394 CAS Number: 35356-70-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 50.0 to 53.0 deg-C |