Stampa…
Bismuto (III) carbonato basico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A12483.0B A12483.18 A12483.30
A12483.0BEA 269 EUR
A12483.0B A12483.18 A12483.30
Bismuto (III) carbonato basico
Bismuto (III) carbonato basico
CAS No.: 5892-10-4 Molecular Formula: (BiO)2CO3 Formula Weight: 509.97 Merck Reference: 14,1282 MDL No.: MFCD00010877
Formula: (BiO)₂CO₃
Densità: 6,86
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010877
CAS Number: 5892-10-4
EINECS: 227-567-9
Merck Index: 14,1282