Stampa…
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1235-25G A1235-500G A1235-100G
TCIAA1235-25GEA 17 EUR
TCIAA1235-25G TCIAA1235-500G TCIAA1235-100G
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
2-(Dimethylamino)ethyl acrylate
Formula: C₇H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 161°C
Flash Pt: 59°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00038233
CAS Number: 2439-35-2
EINECS: 219-460-0
UN: 3302
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %