Stampa…
Cyclohexyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1208-25ML A1208-500ML
TCIAA1208-25MLEA 16 EUR
TCIAA1208-25ML TCIAA1208-500ML
Cyclohexyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Cyclohexyl acrylate
Formula: C₉H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 184°C
Flash Pt: 68°C
MDL Number: MFCD00046349
CAS Number: 3066-71-5
EINECS: 221-319-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %