Stampa…
Angelic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (Z)-2-Methyl-2-butenoic Anhydride, 2-Methylisocrotonic Anhydride
A1180-1G A1180-5G
TCIAA1180-1GEA 235 EUR
TCIAA1180-1G TCIAA1180-5G
Angelic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Angelic anhydride
Formula: C₁₀H₁₄O₃
Peso molecolare: 182,22 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00198080
CAS Number: 94487-74-8
UN: 3265
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %