Stampa…
2,3-Butanedione monoxime, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Diacetil monossima
M-Clarity™ quality level = MQ100
31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 208 EUR
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butanedione monoxime, Supelco®
2,3-Butanedione monoxime
Formula: C₄H₇NO₂
Peso molecolare: 101,11 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002116
CAS Number: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&prid=web&clid=SAPDAM