Stampa…
4-Aminostyrene ≥98.0% (by titrimetric analysis) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 4-Vinylaniline
A1019-25G A1019-5G
TCIAA1019-25GEA 890 EUR
TCIAA1019-25G TCIAA1019-5G
4-Aminostyrene ≥98.0% (by titrimetric analysis) stabilizzato
4-Aminostyrene
Formula: C₈H₉N
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00015329
CAS Number: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %