Stampa…
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A1008-25G A1008-5G
TCIAA1008-25GEA 98 EUR
TCIAA1008-25G TCIAA1008-5G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (by GC)
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
Formula: C₁₃H₁₃NO
Punto di ebollizione: 196°C
MDL Number: MFCD00025167
CAS Number: 3840-18-4
EINECS: 223-329-3
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %