3,5,5-Trimethylhexyl acetate ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₁H₂₂O₂ Punto di ebollizione: 209°C Flash Pt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00026336 CAS Number: 58430-94-7 EINECS: 261-245-9 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |