Stampa…
Oleyl acetate >60.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A0934-25ML A0934-500ML
TCIAA0934-25MLEA 20 EUR
TCIAA0934-25ML TCIAA0934-500ML
Oleyl acetate >60.0% (by GC)
Oleyl acetate
Formula: C₂₀H₃₈O₂
Punto di ebollizione: 186°C
Flash Pt: 190°C
MDL Number: MFCD00056326
CAS Number: 693-80-1
EINECS: 211-759-4
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 60.0 %