Stampa…
4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A0886-25ML A0886-500ML
TCIAA0886-25MLEA 16 EUR
TCIAA0886-25ML TCIAA0886-500ML
4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzyl acetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 137°C
Flash Pt: 140°C
MDL Number: MFCD00038509
CAS Number: 104-21-2
EINECS: 203-185-8
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %