2,3-Butanedione monoxime ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Diacetil monossima
Purity: 99%
CAS No.: 57-71-6
Molecular Formula: C4H7NO2
Formula Weight: 101.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 605582
MDL No.: MFCD00002116
Formula:
C₄H₇NO₂ Punto di ebollizione: 185…186 °C Punto di fusione: 74…77 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002116 CAS Number: 57-71-6 EINECS: 200-348-5 |