Stampa…
4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0841-25ML A0841-500ML A0841-100ML
TCIAA0841-25MLEA 17 EUR
TCIAA0841-25ML TCIAA0841-500ML TCIAA0841-100ML
4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (by GC) stabilizzato
4-Acryloylmorpholine
Formula: C₇H₁₁NO₂
Punto di ebollizione: 165°C
Flash Pt: 127°C
MDL Number: MFCD00047413
CAS Number: 5117-12-4
EINECS: 418-140-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %