Ethyl DL-3-acetoxybutyrate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 94°C |
MDL Number:
MFCD00059378 CAS Number: 27846-49-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |