Stampa…
Propyl acetoacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0817-25ML A0817-500ML
TCIAA0817-25MLEA 75 EUR
TCIAA0817-25ML TCIAA0817-500ML
Propyl acetoacetate ≥98.0% (by GC)
Propyl acetoacetate
Formula: C₇H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 194°C
MDL Number: MFCD00059405
CAS Number: 1779-60-8
EINECS: 217-223-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %