Stampa…
Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0812-25ML A0812-500ML
TCIAA0812-25MLEA 40 EUR
TCIAA0812-25ML TCIAA0812-500ML
Isoamyl acetoacetate ≥97.0% (by GC)
Isoamyl acetoacetate
Formula: C₉H₁₆O₃
Punto di ebollizione: 218°C
Flash Pt: 101°C
MDL Number: MFCD00059355
CAS Number: 2308-18-1
EINECS: 218-991-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %