Amyl acetoacetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
A0811-25ML
A0811-500ML
TCIAA0811-25MLEA
28
EUR
TCIAA0811-25ML
TCIAA0811-500ML
Amyl acetoacetate ≥98.0% (by GC)
Amyl acetoacetate
Formula:
C₉H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 222°C |
MDL Number:
MFCD00059433 CAS Number: 6624-84-6 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |