Stampa…
2,3-Butanedione monoxime 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
150371000 150375000 150370025
ACRO150371000EA 119 EUR
ACRO150371000 ACRO150375000 ACRO150370025
2,3-Butanedione monoxime 98%
2,3-Butanedione monoxime
Formula: C₄H₇NO₂
Punto di ebollizione: 185…186 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002116
CAS Number: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 77 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy
GC ≥97.5 %