Stampa…
Acetone dibutyl acetal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0782-25ML A0782-5ML
TCIAA0782-25MLEA 139 EUR
TCIAA0782-25ML TCIAA0782-5ML
Acetone dibutyl acetal ≥95.0% (by GC)
Acetone dibutyl acetal
Formula: C₁₁H₂₄O₂
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00015248
CAS Number: 141-72-0
EINECS: 205-496-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %