Stampa…
3-Methoxybutyl acetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Acetic Acid 3-Methoxybutyl Ester
A0759-25ML A0759-500ML
TCIAA0759-25MLEA 17 EUR
TCIAA0759-25ML TCIAA0759-500ML
3-Methoxybutyl acetate ≥99.0% (by GC)
3-Methoxybutyl acetate
Formula: C₇H₁₄O₃
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 172°C
Flash Pt: 62°C
MDL Number: MFCD00043928
CAS Number: 4435-53-4
EINECS: 224-644-9
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %