Isobutyl acrylate ≥99.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 132°C Flash Pt: 31°C |
MDL Number:
MFCD00042865 CAS Number: 106-63-8 EINECS: 203-417-8 UN: 2527 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Acid Value | max. 0.05 |