Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₃H₂₀O₂ Punto di ebollizione: 123°C |
MDL Number:
MFCD00078272 CAS Number: 2094-73-7 EINECS: 218-253-2 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |