Dibutyl adipate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₄H₂₆O₄ Punto di ebollizione: 305°C Punto di fusione: –32°C Flash Pt: 166°C |
MDL Number:
MFCD00009451 CAS Number: 105-99-7 EINECS: 203-350-4 UN: 3082 ADR: 9,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Acid Value | max. 0.5 |