Stampa…
Diisopropyl adipate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
A0654-25ML A0654-500ML
TCIAA0654-25MLEA 17 EUR
TCIAA0654-25ML TCIAA0654-500ML
Diisopropyl adipate ≥99.0% (by GC)
Diisopropyl adipate
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –1°C
Flash Pt: 124°C
MDL Number: MFCD00026391
CAS Number: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&vid=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %